アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −32°, c = 1 in chloroform
mp
239-241 °C (lit.)
SMILES記法
[H][C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(CC)[C@@]3([H])CC[C@@]4(O)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
WWYNJERNGUHSAO-XUDSTZEESA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
284858-VAR:
284858-50MG:
284858-BULK:
284858-250MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)