Merck
283711
Sigma-Aldrich
N,N,2,4,6-Pentamethylaniline
98%
別名:
N,N-Dimethylmesidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3C6H2N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
163.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.512 (lit.)
bp
213-215 °C (lit.)
密度
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)c1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C11H17N/c1-8-6-9(2)11(12(4)5)10(3)7-8/h6-7H,1-5H3
InChI Key
JZBZLRKFJWQZHU-UHFFFAOYSA-N
詳細
N,N,2,4,6-Pentamethylaniline participates in condensation of dimeric 3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-2-nitroso-α-D-glucopyranosyl chloride with benzyl alcohol to yield an oximino glycoside[1].
アプリケーション
N,N,2,4,6-Pentamethylaniline was used in the synthesis of an oximino glycoside that was reduced with lithium aluminum hydride to benzyl 2-amino-2-deoxy-α-D-gluco- and -mannopyranoside hydrochloride.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
283711-BULK:
283711-VAR:
283711-5G:
283711-100G:
283711-1KG:
283711-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of a β-D-linked disaccharide from dimeric tri-O-acetyl-2-deoxy-2-nitroso-α-D-glucopyranosyl chloride.
Miyai K and Jeanloz RW.
Carbohydrate Research, 21(1), 45-55 (1972)