Merck
282421
Sigma-Aldrich
DL-Alanine-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
90.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
mp
289 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i3+1
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-LBPDFUHNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
282421-1G:
282421-BULK:
282421-VAR:
282421-250MG:
試験成績書(COA)