Merck
281905
Sigma-Aldrich
o-Tolylhydrazine hydrochloride
97%
別名:
2-Methylphenylhydrazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4NHNH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
158.63
Beilstein:
3655929
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
powder
mp
190 °C (dec.) (lit.)
溶解性
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
petroleum ether: slightly soluble (cold)
water: very slightly soluble
SMILES記法
Cl.Cc1ccccc1NN
InChI
1S/C7H10N2.ClH/c1-6-4-2-3-5-7(6)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
InChI Key
KJGFNDCSTWGUDT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
o-Tolylhydrazine hydrochloride has been used in the preparation of o-tolylhydrazone of D-galactose.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
281905-VAR:
281905-25G:
281905-BULK:
281905-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The detection of galactose in urine.
F S FOWWEATHER
The Biochemical journal, 55(4), 718-720 (1953-11-01)