Merck
279994
Sigma-Aldrich
アミノアセトニトリル 硫酸水素塩
97%
別名:
アミノアセトニトリル 重硫酸塩, グリシノニトリル 硫酸水素塩, グリシノニトリル 重硫酸塩, シアノメチルアミン一硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CN · H2SO4
CAS番号:
分子量:
154.15
Beilstein:
3916093
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
120-125 °C (lit.)
SMILES記法
NCC#N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H4N2.H2O4S/c3-1-2-4;1-5(2,3)4/h1,3H2;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
GTGIXCPOLMWQTC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
279994-1KG:
279994-5G:4548173129396
279994-500G:4548173129389
279994-BULK:
279994-100G:4548173129372
279994-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)