Merck
279285
Sigma-Aldrich
酢酸-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH313CO2H
CAS番号:
分子量:
61.04
Beilstein:
1699486
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.372 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.066 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
C[13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i2+1
InChI Key
QTBSBXVTEAMEQO-VQEHIDDOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
279285-BULK:
279285-250MG:
279285-1G:
279285-VAR:
279285-5G:
試験成績書(COA)