Merck
277088
Sigma-Aldrich
3,4,5,6-Tetrabromo-o-cresol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6Br4OH
CAS番号:
分子量:
423.72
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
209-212 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1c(O)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
277088-5KG:
277088-VAR:
277088-500G:
277088-100G:
277088-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yunjiang Yu et al.
Chemosphere, 175, 147-152 (2017-02-18)
Tetrabromobisphenol-A (TBBPA), a brominated flame retardant with the largest production volume worldwide, is employed as a reactive and additive flame retardant, and also as an intermediate in the production of other retardants. The constant release of TBBPA into the environment