Merck
276189
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl trimethylsiloxyacetate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiOCH2CO2Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
220.41
Beilstein:
2045011
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
密度
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)OCC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H20O3Si2/c1-12(2,3)10-7-8(9)11-13(4,5)6/h7H2,1-6H3
InChI Key
MAEQOWMWOCEXKP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Trimethylsilyl trimethylsiloxyacetate has been used in the synthesis of zirconium(IV) carboxylato complexes [LOEtZr(OCOCH2OH)(O2CCH2O)]2[1].
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
276189-BULK:
276189-VAR:
276189-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and structures of zirconium (IV) hydrogensulfato and carboxylato complexes with Klaui's oxygen tripodal ligand.
Yi X-Y, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 694(26), 4256-4260 (2009)