Merck
275859
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methylacrylonitrile, mixture of cis and trans
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH=C(CH3)CN
CAS番号:
分子量:
145.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
密度
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
nitrile
SMILES記法
C\C(=C/Br)C#N
InChI
1S/C4H4BrN/c1-4(2-5)3-6/h2H,1H3/b4-2+
InChI Key
VAVDVRKEPBGVMB-DUXPYHPUSA-N
詳細
3-Bromo-2-methylacrylonitrile reacts with various alkyl bromides in the presence of bistributyltin to yield the corresponding allylated and vinylated products[1].
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
275859-BULK:
275859-1G:4548173128849
275859-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Direct free-radical substitutions on allyl and vinyl halides using alkyl halides/hexabutylditin.
Huval CC and Singleton DA.
Tetrahedron Letters, 34(19), 3041-3042 (1993)