Merck
275387
Sigma-Aldrich
3-Fluorothiophenol
95%
別名:
3-Fluorobenzenethiol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4SH
CAS番号:
分子量:
128.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
bp
170 °C (lit.)
密度
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cccc(S)c1
InChI
1S/C6H5FS/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
InChI Key
ZDEUGINAVLMAET-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Fluorothiophenol was used in the synthesis of dibenzo[bc,fg]dithiapentalene.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
147.9 °F - closed cup
引火点(℃)
64.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
275387-5G:
275387-1G:
275387-BULK:
275387-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An efficient protocol for synthesizing dibenzodithiapentalenes.
Tetrahedron Letters, 52(31), 4045-4047 (2011)
Javier Campanini-Salinas et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-22)
A rapid emergence of resistant bacteria is occurring worldwide, endangering the efficacy of antibiotics and reducing the therapeutic arsenal available for treatment of infectious diseases. In the present study, we developed a new class of compounds with antibacterial activity obtained