Merck
275298
Sigma-Aldrich
3,5-ジヒドロキシ-2-ナフトエ酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2C10H5CO2H
CAS番号:
分子量:
204.18
Beilstein:
3287771
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
275-280 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cc2cccc(O)c2cc1O
InChI
1S/C11H8O4/c12-9-3-1-2-6-4-8(11(14)15)10(13)5-7(6)9/h1-5,12-13H,(H,14,15)
InChI Key
YELLAPKUWRTITI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
275298-VAR:
275298-BULK:
275298-25G:
275298-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yinggang Luo et al.
The Journal of biological chemistry, 283(21), 14694-14702 (2008-04-05)
Neocarzinostatin, a clinical anticancer drug, is the archetypal member of the chromoprotein family of enediyne antitumor antibiotics that are composed of a nonprotein chromophore and an apoprotein. The neocarzinostatin chromophore consists of a nine-membered enediyne core, a deoxyaminosugar, and a