Merck
8.20095
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-hydroxybenzoic acid
for synthesis
別名:
5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 5-Aminosalicylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
5-(NH2)-2-(OH)C6H3COOH
CAS番号:
分子量:
153.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
201-919-1
形状
powder
自己発火温度
280 °C
有効性
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.0-4.1 (20 °C, 0.8 g/L in H2O)
mp
280 °C (decomposition)
溶解性
0.84 g/L
かさ密度
300 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChI Key
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(℃)
280 °C