Merck
275174
Sigma-Aldrich
1-(2-Ethoxyphenyl)piperazine monohydrochloride
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
242.75
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
207-209 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].CCOc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C12H18N2O.ClH/c1-2-15-12-6-4-3-5-11(12)14-9-7-13-8-10-14;/h3-6,13H,2,7-10H2,1H3;1H
InChI Key
OPDWQXGKXOCCDT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-(2-Ethoxyphenyl)piperazine monohydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
275174-VAR:
275174-BULK:
275174-100G:
275174-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)