Merck
275131
Sigma-Aldrich
ビス(1,5-シクロオクタジエン)ジイリジウム(I)ジクロリド
97%
別名:
[Ir(1,5-cod)Cl]2, 1,5-シクロオクタジエン-イリジウム(I)クロリド ダイマー, [Ir(1,5-cod)Cl]2, [Ir(cod)Cl]2, イリジウム(I)クロリド 1,5-シクロオクタジエン錯体ダイマー, クロロ(1,5-シクロオクタジエン)イリジウム(I)ダイマー, ジ-μ-クロロビス[(1,2,5,6-η)-1,5-シクロオクタジエン]ジイリジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24Cl2Ir2
CAS番号:
分子量:
671.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iridium
mp
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Ir].Cl[Ir].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.2ClH.2Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;;
InChI Key
ZFOUDQNHNLDNLD-MIXQCLKLSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Metal precursor for asymmetric allylic substitutions.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
P A Marks et al.
Journal of the National Cancer Institute, 92(15), 1210-1216 (2000-08-03)
Histone deacetylase (HDAC) inhibitors have been shown to be potent inducers of growth arrest, differentiation, and/or apoptotic cell death of transformed cells in vitro and in vivo. One class of HDAC inhibitors, hydroxamic acid-based hybrid polar compounds (HPCs), induce differentiation