Merck
274542
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-2′-ニトロアセトフェノン
99%
別名:
2′-ニトロフェナシルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4COCH2Br
CAS番号:
分子量:
244.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
55-57 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10(12)13/h1-4H,5H2
InChI Key
SGXUUCSRVVSMGK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Bromo-2′-nitroacetophenone, an electroactive derivative-forming reagent, was used as a precolumn reagent for preparing prostaglandin derivatives[1].
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
274542-5G:
274542-1G:
274542-VAR:
274542-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G M Beck et al.
Talanta, 36(3), 373-377 (1989-03-01)
Conventional reversed-phase HPLC conditions have been optimized for resolution of a mixture containing prostaglandins PGE(1), PGE(2), PGF(1alpha), and PGF(2alpha). Electroactive derivative-forming reagents, such as p-nitrobenzyloxyamine, 2-bromo-2'-nitroacetophenone, and 2,4-dinitrophenylhydrazine have been evaluated for use as precolumn reagents for forming prostaglandin derivatives.