Merck
273341
Sigma-Aldrich
trans-2,3,4,5,6-Pentafluoro-β-nitrostyrene
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6F5CH=CHNO2
CAS番号:
分子量:
239.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
mp
19 °C (lit.)
密度
1.591 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C8H2F5NO2/c9-4-3(1-2-14(15)16)5(10)7(12)8(13)6(4)11/h1-2H/b2-1+
InChI Key
LBBACRWAXVCTNR-OWOJBTEDSA-N
アプリケーション
trans-2,3,4,5,6-Pentafluoro-β-nitrostyrene may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
273341-BULK:
273341-5G:
273341-1G:
273341-VAR:
試験成績書(COA)