濃度
~40 wt. % in hexanes
屈折率
n20/D 1.378
密度
0.732 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-5-4-2/h1H,4H2,2H3
InChI Key
WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-14.8 °F
引火点(℃)
-26 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
271365-1KG:
271365-500G:
271365-VAR:
271365-1G:4548173128542
271365-5G:4548173128559
271365-BULK:
試験成績書(COA)