Merck
269549
Sigma-Aldrich
3-ブテン-2-オン
contains 0.5% hydroquinone and 0.1% acetic acid as stabilizer, 99%
別名:
ビニルメチルケトン, メチルビニルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCOCH3
CAS番号:
分子量:
70.09
Beilstein:
506021
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品269549は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
蒸気密度
1.3 (vs air)
蒸気圧
310 mmHg ( 55 °C)
71 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
含みます
0.5% hydroquinone and 0.1% acetic acid as stabilizer
expl. lim.
15.64 %
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
81 °C (lit.)
溶解性
diethyl ether: easily soluble(lit.)
ethanol: easily soluble(lit.)
glacial acetic acid: easily soluble(lit.)
hydrocarbons: slightly soluble(lit.)
methanol: easily soluble(lit.)
water: easily soluble(lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h3H,1H2,2H3
InChI Key
FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-ブテン-2-オンの生成機構および酸化ルートが研究されています[1]
アプリケーション
3-ブテン-2-オン(ビニルケトン)は、メタノールの抱合体添加による4-メトキシ-ブタン-2-オンの合成において基質として使用できます。[2]また、C-3位でのインドールの鉄(II)触媒アルキル化に使用されます。過剰のケトンを使用すると、2,3-ジアルキル化インドールが生じます[3]。3-Buten-2-オンも、チオール[4]、インドール、[5]クマリンのMicheal受容体反応において有用でした。[3]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
269549-VAR:
269549-BULK:
269549-100ML:4548173935072
269549-500ML:4548173935089
269549-5ML:4548173935096
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pav'e. G.; et al.
Synlett, 7, 987-987 (2003)
Lance E Christensen et al.
The journal of physical chemistry. A, 110(21), 6948-6959 (2006-05-26)
Near-infrared spectroscopy was used to monitor HO2 formed by pulsed laser photolysis of Cl2-O2-CH3OH-N2 mixtures. On the microsecond time scale, [HO2] exhibited a time dependence consistent with a mechanism in which [HO2] approached equilibrium via HO2 + HO2.CH3OH (3, -3).
Chu, C-M; et al.
Tetrahedron Letters, 46, 4971-4971 (2005)
Ye, M-C; et al.
Synthesis, 6, 946-946 (2006)
Conjugate addition of methanol to 3-buten-2-one over solid base catalysts.
Kabashima H, et al.
Applied Catalysis A: General, 214(1), 121-124 (2001)