蒸気密度
3.12 (vs air)
蒸気圧
10.9 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
98%
自己発火温度
532 °F
expl. lim.
13.8 %
屈折率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
118-119 °C
密度
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)COC
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
同等製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
268895-VAR:
268895-25ML:
268895-BULK:
268895-3L:
268895-1L:
268895-18L:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)