Merck
268852
Sigma-Aldrich
Bis(tricyclohexyltin(IV)) sulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H11)3Sn]2S
CAS番号:
分子量:
768.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
130-132 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCC(CC1)[Sn](S[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
268852-5G:4548173126937
268852-BULK:
268852-VAR:
268852-25G:4548173126920
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)