Merck
268593
Sigma-Aldrich
シクロペンタンプロピオニルクロリド
98%
別名:
3-シクロペンチルプロピオニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H9CH2CH2COCl
CAS番号:
分子量:
160.64
Beilstein:
1856952
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
ClC(=O)CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H13ClO/c9-8(10)6-5-7-3-1-2-4-7/h7H,1-6H2
InChI Key
SZQVEGOXJYTLLB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cyclopentanepropionyl chloride was used in the synthesis of 3-cyclopentylpropanamido)methylboronic acid.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
268593-BULK:
268593-50ML:
268593-VAR:
268593-10L:
268593-5L:
268593-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Astrid Zervosen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(12), 3915-3924 (2012-05-15)
In response to the widespread use of β-lactam antibiotics bacteria have evolved drug resistance mechanisms that include the production of resistant Penicillin Binding Proteins (PBPs). Boronic acids are potent β-lactamase inhibitors and have been shown to display some specificity for