Merck
267163
Sigma-Aldrich
白金
wire, diam. 0.127 mm, 99.99% trace metals basis
別名:
白金元素, 白金灰
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pt
CAS番号:
分子量:
195.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141734
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
wire
抵抗性
10.6 μΩ-cm, 20°C
直径
0.127 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
白金線は、さまざまな電気化学研究で電極として使用できます。また、表面に非中心対称六ホウ酸塩、KBOCの無色透明結晶を固体状態で堆積させる際にも使用できます。触媒としての白金線は、NaCl溶液中でニッケルに富むマグネシウム合金からの水素発生を促進するのに有用となることがあります。
数量
270 mg = 100 cm;1.3 g = 500 cm
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
267163-BULK:
267163-270MG:
267163-1.3G:
267163-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Wire-like charge transport at near constant bridge energy through fluorene oligomers.
Goldsmith RH, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 102(10), 3540-3545 (2005)
K3B6O10Cl: a new structure analogous to perovskite with a large second harmonic generation response and deep UV absorption edge.
Wu H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(20), 7786-7790 (2011)
Evaluation of a new hydrogen generating system: Ni-rich magnesium alloy catalyzed by platinum wire in sodium chloride solution.
Cho CY, et al.
Materials Transactions, 46(12), 2704-2708 (2005)
Wei Sun et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 33(4), 1907-1913 (2013-03-19)
In this paper a platinum (Pt) nanoparticle decorated graphene (GR) nanosheet was synthesized and used for the investigation on direct electrochemistry of myoglobin (Mb). By integrating GR-Pt nanocomposite with Mb on the surface of carbon ionic liquid electrode (CILE), a
Muhammad Rashid et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3627-3633 (2013-07-19)
Platinum nanoparticles (Pt NPs) were chemically deposited on a Nafion polymer electrolyte membrane by the impregnation-reduction (I-R) procedure to prepare an active electrode for solid electrochemical sensors. Various analysis methods such as SEM, EDX, XRD and cyclic voltammogram (CV) measurements