Merck
265144
Sigma-Aldrich
2,3-ジフルオロベンズアルデヒド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3CHO
CAS番号:
分子量:
142.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.499 (lit.)
bp
64-65 °C/17 mmHg (lit.)
密度
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
Fc1cccc(C=O)c1F
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-4H
InChI Key
WDBAXYQUOZDFOJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
The emission and absorption spectra of 2,3-difluorobenzaldehyde were studied[1].
アプリケーション
2,3-Difluorobenzaldehyde was used in the synthesis of aminophosphine[2].
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
265144-5G:
265144-1G:
265144-BULK:
265144-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Takashi Mino et al.
The Journal of organic chemistry, 71(19), 7346-7353 (2006-09-09)
N-Aryl indoline-type aminophosphines 1a-c were obtained in good yields by a nucleophilic aromatic substitution (S(N)Ar) reaction followed by silane reduction. Aminophosphine 1d was also prepared from 2,3-difluorobenzaldehyde (4) via dimethylhydrazone. Optical resolution of C(aryl)-N(amine) bond atropisomers was achieved using (S)-(+)-di-mu-chlorobis[2-[(dimethylamino)ethyl]phenyl-C(2),N]dipalladium(II)
Spectroscopy and dynamics of the excited singlet and triplet states of 2, 3-, 2, 4-and 2, 5-difluorobenzaldehyde vapors.
Itoh, T.
Journal of Molecular Spectroscopy, 257(2), 170-176 (2009)