Merck
264156
Sigma-Aldrich
1-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene
99%
別名:
1-Chloro-BPEA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H17Cl
CAS番号:
分子量:
412.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
形状
powder or crystals
mp
203-205 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Clc1cccc2c(C#Cc3ccccc3)c4ccccc4c(C#Cc5ccccc5)c12
InChI
1S/C30H17Cl/c31-29-17-9-16-27-26(20-18-22-10-3-1-4-11-22)24-14-7-8-15-25(24)28(30(27)29)21-19-23-12-5-2-6-13-23/h1-17H
InChI Key
IMMCAKJISYGPDQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
264156-1G:
264156-BULK:
264156-100MG:
264156-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jinhua Gan et al.
BioMed research international, 2020, 4510628-4510628 (2020-05-19)
Diabetic retinopathy (DR) is one of the hallmark complications of diabetes and a leading cause of vision loss in adults. Retinal pericyte death seems to be a prominent feature in the onset of DR. Pyroptosis is an inflammatory form of
P J Nicholls et al.
eNeuro, 9(5) (2023-01-14)
The protease caspase-3 is a key mediator of apoptotic programmed cell death. But weak or transient caspase activity can contribute to neuronal differentiation, axonal pathfinding, and synaptic long-term depression. Despite the importance of sublethal, or nonapoptotic, caspase activity in neurodevelopment