Merck
264148
Sigma-Aldrich
Triphenylborane–Sodium hydroxide adduct solution
6-10 wt. % in H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3B · NaOH
CAS番号:
分子量:
282.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
組成
NaCl, 6-7%
NaOH, 3-4%
濃度
6-10 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.378
密度
1.07 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[OH-].[Na+].c1ccc(cc1)B(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15B.Na.H2O/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
NBZUMVYYQTYYAN-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
264148-25G:
264148-100G:
264148-VAR:
264148-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)