Merck
263400
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride
98%
別名:
1-(Chloromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2C6H3CH2Cl
CAS番号:
分子量:
262.58
Beilstein:
656502
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
29-32 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(CCl)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5ClF6/c10-4-5-1-6(8(11,12)13)3-7(2-5)9(14,15)16/h1-3H,4H2
InChI Key
OINTXXMBRBLMHH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride has been used in the preparation of 1-(azidomethyl)-3,5-bis-(trifluoromethyl)benzene[1].
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
263400-BULK:
263400-5G:
263400-VAR:
263400-1G:
263400-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Improved synthesis of 1-(azidomethyl)-3, 5-bis-(trifluoromethyl) benzene: development of batch and microflow azide processes.
Kopach ME, et al.
Organic Process Research & Development, 13(2), 152-160 (2009)