Merck
260037
Sigma-Aldrich
2,6-ジブロモ-4-フルオロフェノール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br2C6H2(F)OH
CAS番号:
分子量:
269.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
55-57 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1c(Br)cc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br2FO/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H
InChI Key
RRAZCUUOWIDAJS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
260037-25G:
260037-BULK:
260037-VAR:
260037-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)