Merck
258199
Sigma-Aldrich
Copper(II) selenite dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuSeO3 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
226.53
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
溶解性
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
benzene: slightly soluble(lit.)
密度
3.31 g/mL (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.O.[Cu++].[O-][Se]([O-])=O
InChI
1S/Cu.H2O3Se.2H2O/c;1-4(2)3;;/h;(H2,1,2,3);2*1H2/q+2;;;/p-2
InChI Key
JPJDNSPXIBYJBH-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
258199-5G:4548173126296
258199-VAR:
258199-50G:4548173126289
258199-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1