Merck
257990
Sigma-Aldrich
o-トルエンスルホンアミド
99%
別名:
2-Methylbenzene-1-sulfonamide, 2-Methylbenzenesulfonamide, 2-Methylbenzenesulfonimidic acid, 2-Tolylsulfonamide, Toluene-2-sulfonamide, o-Methylbenzenesulfonamide, o-Toluenesulfamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO2NH2
CAS番号:
分子量:
171.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
powder
mp
156-158 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-4-2-3-5-7(6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
InChI Key
YCMLQMDWSXFTIF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
o-トルエンスルホンアミドは、サッカリンを含む人工甘味料の主要な不純物です。逆相HPLC法によるサッカリンおよびサッカリンナトリウム中のo-トルエンスルホンアミドの測定が報告されています
アプリケーション
  • rhodium pincer complexにおけるリガンドの動的反応性:高度化学合成におけるリガンドとしてのo-toluenesulfonamideの役割について考察し、触媒プロセスのための反応中間体の作製におけるその有用性を実証しています(Tang et al., 2015)。
  • エレクトロスプレーイオン化質量分析におけるアシリウムイオン(acylium ion)とコリジョンガスN2との反応:イオン化メカニズムを理解するための質量分析研究におけるo-toluenesulfonamideの使用に注目しており、複雑な化学構造の特定に役立ちます(Liang et al., 2015)。
  • 廃水中のBenzosulfonamides:メソッド開発、発生、除去効率:廃水からのo-toluenesulfonamideの検出と除去のための方法の開発に注目して、その存在率とその除去に伴う課題を浮き彫りにしています(Ajibola et al., 2015)。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
257990-25G:
257990-VAR:
257990-100G:
257990-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J L Kacprzak
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 61(6), 1528-1532 (1978-11-01)
A gas-liquid chromatographic (GLC) procedure with p-toluenesulfonamide (p-TS) as an internal standard is used to determine o-toluenesulfonamide (o-TS), a major impurity in artificial sweetening substances containing saccharin. Although p-TS can itself occur as an impurity in samples, it is usually
J Hooson et al.
British journal of cancer, 42(1), 129-147 (1980-07-01)
The importance of the contaminant OTS in the promoting activity of commercial saccharin on rat bladder neoplasia was investigated. OTS, OTS-free and OTS-contaminated saccharin were administered in the drinking water or diet for 2 years to groups of rats pretreated
High-performance liquid chromatographic determination of toluenesulfonamides and polar impurities in saccharin and saccharin sodium.
Mooser AE.
Journal of Chromatography A, 287, 113-119 (1984)
Chris E Houlden et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(31), 10066-10067 (2008-07-11)
A Pd-catalyzed intermolecular 1,2-carboamination route to indolines from N-aryl ureas and 1,3-dienes that proceeds under mild conditions in relatively nonacidic media, is presented. The in situ generation, or preformation, of a palladium tosylate emerges as a key parameter in gaining
Tom T Huang et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(14), 6429-6437 (2006-06-28)
Channel geometry combined with surface chemistry enables a stable liquid boundary flow to be attained along the surfaces of a 12 microm diameter hydrophilic glass fiber in a closed semi-elliptical channel. Surface free energies and triangular corners formed by PDMS/glass