Merck
257702
Sigma-Aldrich
チオリダジン 塩酸塩
99%
別名:
10-[2-(1-メチル-2-ピペリジル)エチル]-2-(メチルチオ)-10H-フェノチアジン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26N2S2 · HCl
CAS番号:
分子量:
407.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
SMILES記法
Cl.CSc1ccc2Sc3ccccc3N(CCC4CCCCN4C)c2c1
InChI
1S/C21H26N2S2.ClH/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(24-2)15-19(21)23;/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1H
InChI Key
NZFNXWQNBYZDAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
257702-BULK:
257702-5G:
257702-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)