Merck
257273
Sigma-Aldrich
6-Bromo-4-methyl-1-phenylanthrapyridone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H14BrNO2
CAS番号:
分子量:
416.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
λmax
418 nm
SMILES記法
Cc1cc(Br)c2C(=O)c3ccccc3C4=C(C(=O)Nc1c24)c5ccccc5
InChI
1S/C23H14BrNO2/c1-12-11-16(24)19-20-18(14-9-5-6-10-15(14)22(19)26)17(23(27)25-21(12)20)13-7-3-2-4-8-13/h2-11H,1H3,(H,25,27)
InChI Key
NGLCGJZEUKMFNH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
6-Bromo-4-methyl-1-phenylanthrapyridone may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
257273-BULK:
257273-100G:
257273-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)