Merck
255955
Sigma-Aldrich
Boron phosphate
99.995%
別名:
B(PO4), オルトリン酸ホウ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BO4P
CAS番号:
分子量:
105.78
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.995%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: boron
密度
2.52 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[B+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/B.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
InChI Key
YZYDPPZYDIRSJT-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
255955-25G:
255955-BULK:
255955-VAR:
255955-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)