Merck
255874
Sigma-Aldrich
3-オキソ吉草酸メチル
98%
別名:
3-オキソペンタン酸メチル, メチルプロピオニルアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2COCH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
130.14
Beilstein:
1753684
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
73-74 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(=O)CC(=O)OC
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)