アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
flakes
抵抗性
9.71 μΩ-cm
直径×厚み
<25 mm × 4-6 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI Key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
消防法
第2類:可燃性固体
鉄粉
危険等級III
Jan Code
255637-10G:
255637-50G:
255637-VAR:
255637-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
高遷移金属シリサイドの異方性熱電変換デバイスへの応用について紹介します。
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.