Merck
254568
Sigma-Aldrich
O-Allylhydroxylamine hydrochloride hydrate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH2ONH2·HCl·xH2O
CAS番号:
分子量:
109.55 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
175 °C (dec.) (lit.)
溶解性
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
SMILES記法
Cl[H].[H]O[H].NOCC=C
InChI
1S/C3H7NO.ClH.H2O/c1-2-3-5-4;;/h2H,1,3-4H2;1H;1H2
InChI Key
VYCHJEXJHFTAQI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
O-Allylhydroxylamine hydrochloride hydrate has been used in the preparation of acetophenone O-allyloxime[1] and O-allyI-N-(2-trimethylsilylethyloxycarbonyl)-hydroxylamine[2].
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
254568-BULK:
254568-5G:
254568-1G:
254568-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of (R)-{η 6-[O-methyl-N-(α-methylbenzyl) hydroxyamino] benzene} chromium tricarbonyl via nucleophilic aromatic substitution of (η 6-fluorobenzene) chromium tricarbonyl.
da Costa MRG, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 21, 2850-2855 (2001)
J H van Maarseveen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 5(5), 955-970 (1997-05-01)
In a search for the minimum pharmacophore of the naturally occurring tetracyclic eudistomins, five structural analogues (4-8) were evaluated for their in vitro antiviral and tumor cell antiproliferative activities. For the synthesis of these derivatives both intra- and intermolecular Pictet-Spengler