Merck
254460
Sigma-Aldrich
(ブロモメチル)クロロジメチルシラン
97%
別名:
(ブロモメチル)ジメチルクロロシラン, BMDMCS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2Si(CH3)2Cl
CAS番号:
分子量:
187.54
Beilstein:
1071201
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品254460は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
130 °C/740 mmHg (lit.)
密度
1.375 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(Cl)CBr
InChI
1S/C3H8BrClSi/c1-6(2,5)3-4/h3H2,1-2H3
InChI Key
CAURZYXCQQWBJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
254460-5G:
254460-25G:
254460-BULK:
254460-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)