Merck
252972
Sigma-Aldrich
ジフェニルビニルホスフィン
95%
別名:
エテニルジフェニルホスフィン, ビニルジフェニルホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2PCH=CH2
CAS番号:
分子量:
212.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.626 (lit.)
bp
104 °C/0.25 mmHg (lit.)
密度
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
C=CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13P/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h2-12H,1H2
InChI Key
AJVBXLXLODZUME-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
252972-BULK:
252972-VAR:
252972-5G:
252972-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)