Merck
252409
Sigma-Aldrich
2,3,7,8,12,13,17,18-オクタエチル-21H,23H-ポルフィン
97%
別名:
オクタエチルポルフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H46N4
CAS番号:
分子量:
534.78
Beilstein:
379798
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
powder
λmax
401 nm
SMILES記法
CCc1c(CC)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CC)c5CC)c(CC)c4CC)c(CC)c3CC
InChI
1S/C36H46N4/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30/h17-20,37,40H,9-16H2,1-8H3/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-
InChI Key
HCIIFBHDBOCSAF-MUZKIALCSA-N
遺伝子情報
human ... TERT(7015)
詳細
Metalated and metal free 2,3,7,8,12,13,17,18-octaethyl- 21H,23H-porphine (OEP) can form Langmuir Blodgett (LB) thin films. OEP has gas sensing properties.1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
252409-5G:
252409-100MG:
252409-BULK:
252409-1G:
252409-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)