Merck
250430
Sigma-Aldrich
2-Benzylamino-4-methylpyridine
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14N2
CAS番号:
分子量:
198.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccnc(NCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H14N2/c1-11-7-8-14-13(9-11)15-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
QHDJYTUZWBABGW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
250430-5G:
250430-VAR:
250430-BULK:
250430-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)