Merck
250309
Sigma-Aldrich
4-アミノ-1,1′-アゾベンゼン-3,4′-ジスルホン酸 一ナトリウム塩
Dye content 90 %
別名:
2-アミノ-5-([4-スルホフェニル]アゾ)ベンゼンスルホン酸 一ナトリウム塩, アシッドイエロー9 一ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
RO3SC6H4N=NC6H3(NH2)SO3R, R = H or Na
CAS番号:
分子量:
379.34
EC Number:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
powder
組成
Dye content, 90%
λmax
489 nm
&ε; (減衰係数)
11438 at 489 nm in 0.1 M HCl at 0.01 g/L
15302 at 385 nm in 1 M HCl at 0.01 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].Nc1ccc(cc1S(O)(=O)=O)\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O.Nc3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\c4ccc(cc4)S(O)(=O)=O
InChI
1S/2C12H11N3O6S2.2Na/c2*13-11-6-3-9(7-12(11)23(19,20)21)15-14-8-1-4-10(5-2-8)22(16,17)18;;/h2*1-7H,13H2,(H,16,17,18)(H,19,20,21);;/q;;2*+1/p-2/b2*15-14+;;
InChI Key
MPOAAHDXCIUENZ-XNDFEMONSA-L
詳細
アシッドイエロー9とも呼ばれる4-アミノ-1,1′-アゾベンゼン-3,4′-ジスルホン酸一ナトリウム塩は、アゾ染料のクラスに属します。
アプリケーション
4-アミノ-1,1′-アゾベンゼン-3,4′-ジスルホン酸一ナトリウム塩は、Streptomyces sppおよび真菌Phanerochaete chrysosporiumによるアゾ染料分解性に対する芳香族置換パターンの影響を研究するためのコントロールとして使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
250309-VAR:
250309-100G:
250309-25G:
250309-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Influence of Aromatic Substitution Patterns on Azo Dye Degradability by Streptomyces spp. and Phanerochaete chrysosporium
GRIGSBY M B P
Applied and Environmental Microbiology, 58, 3605-3613 (1992)
J Cuamatzi-Flores et al.
PloS one, 14(1), e0209711-e0209711 (2019-01-05)
Dye-decolorizing peroxidase (DyP) from the white rot basidiomycete Pleurotus ostreatus is a heme peroxidase able to oxidize diverse substrates, including recalcitrant phenols and dyes. This study analyzed the effect of chemical dyes on P. ostreatus growth, DyP activity and the