Merck
250201
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium octachlorodirhenate(III)
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
{[CH3(CH2)3]4N}2Re2Cl8
CAS番号:
分子量:
1140.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
反応適合性
core: rhenium
reagent type: catalyst
SMILES記法
Cl[Re-](Cl)(Cl)Cl.Cl[Re-](Cl)(Cl)Cl.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.8ClH.2Re/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;;;;/h2*5-16H2,1-4H3;8*1H;;/q2*+1;;;;;;;;;2*+3/p-8
InChI Key
DSDHKKNVLJDBNO-UHFFFAOYSA-F
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
250201-5G:
250201-1G:
250201-BULK:
250201-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)