Merck
248657
Sigma-Aldrich
N-Isopropylhydroxylamine hydrochloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHNHOH · HCl
CAS番号:
分子量:
111.57
Beilstein:
3666413
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
不純物
1.5-2.0% ammonium chloride
SMILES記法
Cl.CC(C)NO
InChI
1S/C3H9NO.ClH/c1-3(2)4-5;/h3-5H,1-2H3;1H
InChI Key
BYXUIKZQGOPKFR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
248657-BULK:
248657-VAR:
248657-5G:
248657-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)