Merck
248045
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenylacetic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
154.14
Beilstein:
775898
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
42-44 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)Cc1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H7FO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI Key
YEAUYVGUXSZCFI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-Fluorophenylacetic acid has been used as building block to synthesize the pentaamine and bis-heterocyclic libraries[1].
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
248045-BULK:
248045-1G:
248045-5G:
248045-1KG:
248045-VAR:
248045-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adel Nefzi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(17), 5169-5175 (2009-07-28)
Combinatorial chemistry offers a unique opportunity for the synthesis and screening of large numbers of compounds and significantly enhances the prospect of finding new drugs. Collaborative efforts with the Tuberculosis Antimicrobial Acquisition & Coordinating Facility (TAACF), have led to the