Merck
247286
Sigma-Aldrich
ヘキサヒドロキシアンチモン酸カリウム
別名:
アンチモン酸カリウム, アンチモン酸カリウム, 水和物, ピロアンチモン酸カリウム, ピロアンチモン酸カリウム 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KSb(OH)6
CAS番号:
分子量:
262.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[K+].O[Sb-](O)(O)(O)(O)O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換