アッセイ
95%
bp
240 °C/13.5 mmHg (lit.)
mp
108 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-5H;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI Key
NJVOZLGKTAPUTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>302.0 °F
引火点(℃)
> 150 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
245712-5G:4548173124056
245712-VAR:
245712-100G:4548173124032
245712-1KG:
245712-BULK:
245712-500G:4548173124049