Merck
245143
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxyvalerophenone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CO(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
178.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
bp
182-183 °C/3 mmHg (lit.)
mp
59.8-62.2 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CCCCC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-3-4-11(13)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,12H,2-4H2,1H3
InChI Key
ZKCJJGOOPOIZTE-UHFFFAOYSA-N
詳細
The water adsorption isotherm of 4′-hydroxyvalerophenone with egg phosphatidylcholine (EPC) was studied[1].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
245143-25G:
245143-BULK:
245143-500G:
245143-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G L Jendrasiak et al.
Biochimica et biophysica acta, 1329(1), 159-168 (1997-11-25)
The effect of phloretin on the hydration, structure and interactive properties of supported phospholipid bilayers has been studied by a combination of direct water adsorption measurements and X-ray diffraction. Adsorption isotherms show that over a wide range of relative vapor