Merck
244368
Sigma-Aldrich
2-ブチン-1-アールジエチルアセタール
98%
別名:
1,1-ジエトキシ-2-ブチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C≡CCH(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
142.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(OCC)C#CC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)