Merck
242942
Sigma-Aldrich
(−)-Dimethyl D-tartrate
99%
別名:
D-(−)-Tartaric acid dimethyl ester, Dimethyl D-tartrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH(OH)CO2CH3]2
CAS番号:
分子量:
178.14
Beilstein:
1726254
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −21°, c = 2.5 in H2O
光学純度
ee: ≥99% (GLC)
bp
158 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
57-60 °C (dec.) (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
SMILES記法
COC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O6/c1-11-5(9)3(7)4(8)6(10)12-2/h3-4,7-8H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
InChI Key
PVRATXCXJDHJJN-IMJSIDKUSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
242942-BULK:
242942-VAR:
242942-25G:
242942-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)