Merck
242535
Sigma-Aldrich
キシレンスルホン酸ナトリウム 溶液
mixture of isomers, 40 wt. % in H2O
別名:
Sodium dimethylbenzenesulfonate, Sodium xylenesulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥8,569
1 KG
¥25,500
¥8,569
出荷可能日2025年4月01日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥8,569
1 KG
¥25,500
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3SO3Na
CAS番号:
分子量:
208.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
¥8,569
出荷可能日2025年4月01日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
濃度
40 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.405
密度
1.17 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc(c(cc1)C)C
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-6-3-4-8(5-7(6)2)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
QUCDWLYKDRVKMI-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Sodium xylenesulfonate solution may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
242535-1KG:
242535-BULK:
242535-VAR:
242535-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)