Merck
241598
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenyl isocyanate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4NCO
CAS番号:
分子量:
149.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.5414 (lit.)
bp
94.8-95.5 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H7NO2/c1-11-8-5-3-2-4-7(8)9-6-10/h2-5H,1H3
InChI Key
SUVCZZADQDCIEQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
The IR and Raman spectra of 2-methoxyphenyl isocyanate was studied.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
241598-5G:
241598-BULK:
241598-25G:
241598-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Jayashree Yenagi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 91, 261-268 (2012-03-03)
IR and Raman spectral measurements in the region 3500-400/50 cm(-1) have been made for the liquid samples of 2-Methoxyphenyl isocyanate and 2-Methoxyphenyl isothiocyanate. A complete assignment of the measured bands has been proposed as aided by conformational and vibration analyses